Key Documents
761389
Sigma-Aldrich
(R)-(4,4′,6,6′-Tetramethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis(bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine)
97%
Sinonimo/i:
(R)-Xyl-Garphos
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H52O4P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
754.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]22/D +94.0°, c = 0.5% in dichloromethane
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
>300 °C
Gruppo funzionale
phosphine
InChI
1S/C48H52O4P2/c1-29-13-30(2)18-39(17-29)53(40-19-31(3)14-32(4)20-40)45-27-37(49-9)25-43(51-11)47(45)48-44(52-12)26-38(50-10)28-46(48)54(41-21-33(5)15-34(6)22-41)42-23-35(7)16-36(8)24-42/h13-28H,1-12H3
IDNKFBDRZBLTFQ-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Garphos is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)