Key Documents
29517
Sigma-Aldrich
(S)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine]
≥97%, optical purity ee: ≥99%
Sinonimo/i:
(S)-2,2′-Bis[bis(3,5-dimethyl)phosphino]-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (S)-3,5-Xyl-MeOBIPHEP, SL-A120-2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H48O2P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
694.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Purezza ottica
ee: ≥99%
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
COc1cccc(P(c2cc(C)cc(C)c2)c3cc(C)cc(C)c3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C46H48O2P2/c1-29-17-30(2)22-37(21-29)49(38-23-31(3)18-32(4)24-38)43-15-11-13-41(47-9)45(43)46-42(48-10)14-12-16-44(46)50(39-25-33(5)19-34(6)26-39)40-27-35(7)20-36(8)28-40/h11-28H,1-10H3
IMUHNRWTDUVXOU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Solvias MeOBIPHEP Ligands: State-of-the-art atropisomeric MeOBIPHEP ligands, also referred to as MeO-BIPHEP, originally developed by Roche, have an extraordinarily broad performance profile for many synthetic applications due to their modular ligand design.
Solvias® Ligand Portfolio for Enantioselective Hydrogenation