29510
(R)-(+)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis(diphenylphosphine)
≥97%, optical purity ee: ≥99%
Sinonimo/i:
SL-A101-1
Saggio
≥97%
Purezza ottica
ee: ≥99%
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
COc1cccc(P(c2ccccc2)c3ccccc3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C38H32O2P2/c1-39-33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)38-34(40-2)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32/h3-28H,1-2H3
KRJVQCZJJSUHHO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Hydrogenation of α- and β-functionalized ketones
- Hydrogenation of heteroarenes
- C–C coupling reactions
Asymmetric Synthesis of (S)-3-Amino-4-methoxy-butan-1-ol by Way of Reductive Amination
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?