Documenti fondamentali
754404
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe-OH-(phenyl-d5)
99 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Boc-D-Phenylalanine-(phenyl-d5)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14D5H14NO4
Peso molecolare:
270.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
78-87 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1/i4D,5D,6D,7D,8D
ZYJPUMXJBDHSIF-IYMQPUKBSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)