Documenti fondamentali
748617
Sigma-Aldrich
L-Arginine-5-13C,4,4,5,5-d4
99 atom % 13C, 97 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
S-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid-5-13C,4,4,5,5-d4
About This Item
Formula condensata:
H2NC(=NH)NH13CD2CD2CH2CH(NH2)CO2H
Peso molecolare:
179.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
97 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
Punto di fusione
222 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C[C@H](N)C(O)=O)[13C]([2H])([2H])NC(N)=N
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1/i1D2,3+1D2
ODKSFYDXXFIFQN-BRCPYFOBSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)