Documenti fondamentali
900595
Sigma-Aldrich
L-Arginine-5-13C,4,4,5,5-d4 hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC5D4H10N4O2 · HCl
Peso molecolare:
215.68
Codice UNSPSC:
12352101
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
OC([C@@H](N)CC([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])NC(N)=N)=O.[H]Cl
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)