Documenti fondamentali
711055
Sigma-Aldrich
L-Arginine-1,2-13C2 hydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
H2NC(NH)NH(CH2)313CH(NH2)13CO2H·HCl
Peso molecolare:
212.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
powder
Punto di fusione
226-230 °C (dec.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
Cl.N[13C@@H](CCCNC(N)=N)[13C](O)=O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)