Documenti fondamentali
487716
Sigma-Aldrich
2-Keto-4-methylpentanoic-1-13C acid sodium salt
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
2-Ketoisocaproic-1-13C acid sodium salt, 4-Methyl-2-oxopentanoic-1-13C acid
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CO13CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
280 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[Na+].CC(C)CC(=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1/i6+1;
IXFAZKRLPPMQEO-NWZHYJCUSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sigma-Aldrich presents an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) allows real time magnetic resonance spectroscopy.