Documenti fondamentali
486760
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OH-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-1-13C, L-Alanine-1-13C, N-t-Boc derivative
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(NH-Boc)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −23°, c = 2 in acetic acid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
79-83 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i6+1
QVHJQCGUWFKTSE-SANWUMGISA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)