Documenti fondamentali
745464
Sigma-Aldrich
Sulfolane-d8
98 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide-d8
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4D8O2S
Peso molecolare:
128.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(C1([2H])[2H])(=O)=O
InChI
1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
HXJUTPCZVOIRIF-SVYQBANQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
350.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
177 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Melanie A Rehder Silinski et al.
Journal of analytical toxicology, 43(6), 477-481 (2019-05-03)
Sulfolane is an industrial solvent commonly used for extraction of aromatic hydrocarbons in the oil refining process, as well in the purification of natural gas. Its wide use and high solubility in water has led to contamination of groundwater. The