Key Documents
742872
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride-aluminum chloride
Sinonimo/i:
AICl3-EMIC, Aluminum chloride-1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, EMIM Cl AlCl3
About This Item
Formula condensata:
(C6H11ClN2)2 · (AlCl3)3
Peso molecolare:
693.26
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Impurezze
≤100 ppm iron
Applicazioni
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride-aluminum chloride can be used as a medium for the preparation of poly(p-phenylene) films via electropolymerization of benzene.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Benzene polymerization in 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride-AlCl3 ionic liquid.
Goldenberg LM and Osteryoung RA.
Synt. Metals, 64(1), 63-68 (1994)