742503
Calcium silicate
purum, 12-22% Ca (as CaO) basis, ≥87% SiO2 basis
Sinonimo/i:
Calcium hydrosilicate, Calcium monosilicate, Calcium polysilicate, Calsilite, Silicic acid, calcium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Grado
purum
Saggio
≥87% SiO2 basis
Stato
solid
Composizione
Ca (as CaO), 12-22% T
Perdita
≤7.0% loss on drying, 2h; 105°C
Dimensione particelle
7.0-10.0 μm
pH
9.5-11.5 (5% in H2O)
Densità
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ca++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Ca.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?