338443
Sodium silicate solution
reagent grade
Sinonimo/i:
Sodium trisilicate solution, Water glass
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Stato
liquid
Composizione
Na2O, ~10.6%
SiO2, ~26.5%
Concentrazione
12.0-13.0% Si (gravimetric)
13.4-14.4% NaOH (titration by HCl, titration)
tecniche
ion chromatography: suitable
Densità
1.39 g/mL at 25 °C
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?