Documenti fondamentali
740535
Sigma-Aldrich
O-Phosphorylethanolamine-1,2-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
NH213CH213CH2OPO3H2
Peso molecolare:
143.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[13CH2][13CH2]OP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)/i1+1,2+1
SUHOOTKUPISOBE-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)