739936
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 solution
100 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solution
Concentrazione
100 μg/mL in ethanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
colorless
Punto di fusione
-144.0 °C
applicazioni
detection
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23-,24-,25+,27-/m1/s1
JWUBBDSIWDLEOM-UEGFJKGBSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Articoli
This application shows an Ascentis Express F5 provided rapid resolution of the isobaric vitamin D metabolites. MS detection provides the necessary secondary resolution.