Key Documents
738875
Sigma-Aldrich
Allyl oxalyl chloride
97%
Sinonimo/i:
2-Propen-1-yloxy chloroacetate, Allyl 2-chloro-2-oxoacetate, Chlorooxoacetic acid 2-propenyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.54
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.443
Densità
1.213 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
ClC(=O)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H5ClO3/c1-2-3-9-5(8)4(6)7/h2H,1,3H2
HNOLIWBAJVIBOU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
133.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56.1 °C - closed cup