Documenti fondamentali
737097
Sigma-Aldrich
1-(Aminomethyl)cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
170-175 °C
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cl.NCC1(CCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c8-5-7(6(9)10)3-1-2-4-7;/h1-5,8H2,(H,9,10);1H
RQZKNSBTUBWVJG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)