Key Documents
734861
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylbenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6BrClO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
62-66 °C
Stringa SMILE
Cc1cc(Br)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6BrClO2S/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)12(9,10)11/h2-4H,1H3
KNBSFUSBZNMAKU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3