Key Documents
732265
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-(aminomethyl)azetidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18N2O2
Peso molecolare:
186.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n/D 1.4691
Densità
1.0234 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CN)C1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-7(4-10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3
XSJPKMUFBHSIRA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)