Key Documents
739073
Sigma-Aldrich
3-(Boc-amino)azetidine
Sinonimo/i:
3-(Boc-amino)azetidine, tert-Butyl 3-azetidinylcarbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
63-72 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NC1CNC1
InChI
1S/C8H16N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-9-5-6/h6,9H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
NEMXVXVJGXZDRR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)