Documenti fondamentali
731463
Sigma-Aldrich
(3S,4E)-Methyl 3-(dimethylphenylsilyl)-4-hexenoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22O2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: silicon
reagent type: catalyst
Indice di rifrazione
n20/D 1.511
Densità
0.984 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)C[C@@H](\C=C\C)[Si](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C15H22O2Si/c1-5-9-14(12-15(16)17-2)18(3,4)13-10-7-6-8-11-13/h5-11,14H,12H2,1-4H3/b9-5+/t14-/m1/s1
LCBVSVWXXPCVKB-VZUFXWRPSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)