729701
Fmoc-Glu-OH-5-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-glutamic-5-13C acid, L-Glutamic acid-5-13C,N-Fmoc
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
bio NMR: suitable
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](CC[13C](O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H19NO6/c22-18(23)10-9-17(19(24)25)21-20(26)27-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H,21,26)(H,22,23)(H,24,25)/t17-/m0/s1/i18+1
QEPWHIXHJNNGLU-FIJHUKRISA-N
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)