Documenti fondamentali
699748
Sigma-Aldrich
(3-Mercaptopropyl)trimethoxy-d9-silane
98 atom % D, 95% (CP)
Sinonimo/i:
3-(Trimethoxy-d9-silyl)-1-propanethiol
About This Item
Formula condensata:
(CD3O)3Si(CH2)3SH
Peso molecolare:
205.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
95% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
213-215 °C (lit.)
Densità
1.105 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+9
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])O[Si](CCCS)(OC([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H16O3SSi/c1-7-11(8-2,9-3)6-4-5-10/h10H,4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
UUEWCQRISZBELL-GQALSZNTSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)