649694
N-Acetyl-D-neuraminic acid-1,2,3-13C3
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Sinonimo/i:
Sialic-13C3 acid
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (CP)
Punto di fusione
186 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[13CH2][13C](O)(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)[13C](O)=O
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11?/m0/s1/i2+1,10+1,11+1
SQVRNKJHWKZAKO-JQVNYIDJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?