Documenti fondamentali
728985
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3ClF2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
68-73 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
chloro
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(Cl)cc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-3H
GTTVSBCPMJQRSP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
728985-1G4061825592978