Key Documents
529176
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
F3C6H2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impurezze
≤3%
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. eboll.
174 °C (lit.)
Densità
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(C=O)cc(F)c1F
InChI
1S/C7H3F3O/c8-5-1-4(3-11)2-6(9)7(5)10/h1-3H
NLAVHUUABUFSIG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,4,5-Trifluorobenzaldehyde may be used in the synthesis of 3,4,5-tris(methylthio)benzaldehyde.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Kunhao Li et al.
Inorganic chemistry, 46(12), 4844-4849 (2007-05-10)
We introduce the 1,2,3-tris(organylthiophenyl) group as a symmetrical, multidentate chelation link for building coordination networks. For this, zinc(II) 5,10,15,20-tetrakis[3',4',5'-tris(methylthio)phenyl]porphyrin was synthesized and integrated into a two-dimensional network via coordination with BiBr3. The coordination link exhibits an unusually complex bonding pattern