Documenti fondamentali
495239
Sigma-Aldrich
[(1,1-Dimethyl-2-propynyl)oxy]trimethylsilane
98%
About This Item
Formula condensata:
HC≡CC(CH3)2OSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.404 (lit.)
P. ebollizione
115-116 °C (lit.)
Densità
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(O[Si](C)(C)C)C#C
InChI
1S/C8H16OSi/c1-7-8(2,3)9-10(4,5)6/h1H,2-6H3
JNRUXZIXAXHXTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
[(1,1-Dimethyl-2-propynyl)oxy]trimethylsilane is also known as trimethyl[(2-methyl-3-butyn-2-yl)oxy]silane. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 560-560 (2014)
Articoli
Alkynes contain a highly versatile functional group that may be utilized for numerous reactions such as electrophilic additions of hydrogen, halogens, hydrogen halides, or water; metathesis; hydroboration; oxidative cleavage; C–C coupling; and cycloadditions