Documenti fondamentali
724181
Sigma-Aldrich
2-Bromopropenamide
98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CH2=CBrCONH2
Peso molecolare:
149.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Stringa SMILE
NC(=O)C(Br)=C
InChI
1S/C3H4BrNO/c1-2(4)3(5)6/h1H2,(H2,5,6)
CWJLXOUWYUQFHL-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)