Key Documents
M89625
Sigma-Aldrich
Mucobromic acid
99%
Sinonimo/i:
2,3-Dibromomalealdehydic acid
About This Item
Formula condensata:
OHCCBr=CBrCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.86
Beilstein:
1705707
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
120-124 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)\C(Br)=C(\Br)C=O
InChI
1S/C4H2Br2O3/c5-2(1-7)3(6)4(8)9/h1H,(H,8,9)/b3-2-
NCNYEGJDGNOYJX-IHWYPQMZSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ulisses A Pereira et al.
Chemistry & biodiversity, 12(7), 987-1006 (2015-07-15)
Natural phytotoxins and their synthetic analogs are a potential source of new bioactive compounds for agriculture. Analogs of rubrolides, a class of γ-alkylidene-γ-lactones isolated from different ascidians, have been shown to interfere with the photosynthetic electron-transport chain, yet their activity