Documenti fondamentali
308595
Sigma-Aldrich
2-Bromopropionamide
99%
Sinonimo/i:
α-Bromopropanamide, α-Bromopropionamide
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(Br)CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
123-125 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
bromo
Stringa SMILE
CC(Br)C(N)=O
InChI
1S/C3H6BrNO/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H2,5,6)
AUHYZQCEIVEMFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The hydrolytic dehalogenation of 2-bromopropionamide was catalyzed by dl-2-haloacid dehalogenase from Pseudomonas putida PP3 (dl-DEX 312).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A new dl-2-haloacid dehalogenase acting on 2-haloacid amides: purification, characterization, and mechanism.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 23(2), 329-336 (2003)