249785
2-Bromopropionyl bromide
97%
Sinonimo/i:
α-Bromopropanyl bromide, α-Bromopropionyl bromide, (±)-2-Bromopropanoyl bromide, 2-Bromopropanoyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
7.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.3 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.518 (lit.)
P. ebollizione
48-50 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
2.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl bromide
bromo
Stringa SMILE
CC(Br)C(Br)=O
InChI
1S/C3H4Br2O/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3
ILLHORFDXDLILE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- cellulose macroinitiator via direct acylation of cellulose in ionic liquid 1-allyl-3-methylimidazolium chloride
- 3-(2-bromopropionyl)-2-oxazolidone derivatives
- bromoester terminated poly(3-hexylthiophene), used as macroinitiator for atom transfer radical polymerization of acrylates.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?