Documenti fondamentali
722162
Sigma-Aldrich
Cbz-3-Bromopyrrolidine
Sinonimo/i:
Benzyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, Z-3-Bromopyrrolidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.557
Densità
1.396 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H14BrNO2/c13-11-6-7-14(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2
LWEKWWHCQBWMQC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)