Documenti fondamentali
720011
Sigma-Aldrich
Potassium 2-iodo-5-methylbenzenesulfonate
greener alternative
Sinonimo/i:
Pre-IBS
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6IKO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
288-292 °C
Gruppo funzionale
iodo
sulfonic acid
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].Cc1ccc(I)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H7IO3S.K/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)12(9,10)11;/h2-4H,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
LFQHEPUFDZVNHD-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Applicazioni
  • Catalyst for alcohol oxidation
Catalyst for greener oxidation of alcohols using Oxone as the terminal oxidant. Alternative to stoichiometric hypervalent iodine oxidants.
2-Iodoxybenzenesulfonic Acid as an Extremely Active Catalyst for the Selective Oxidation of Alcohols to Aldehydes, Ketones, Carboxylic Acids, and Enones with Oxone
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)