239380
2-Formylbenzenesulfonic acid sodium salt hydrate
technical grade, 75%
Sinonimo/i:
Benzaldehyde-2-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
75%
Stato
solid
Gruppo funzionale
aldehyde
sulfonic acid
Stringa SMILE
O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O4S.Na.H2O/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11;;/h1-5H,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
MGFBXWRKSPLCAK-UHFFFAOYSA-M
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Multi-Responsive Protein Nanocarriers from Anionic Dynamic Covalent Copolymer.
Polym. Chem. (2014)