Documenti fondamentali
310638
Sigma-Aldrich
4-Sulfobenzoic acid potassium salt
95%
About This Item
Formula condensata:
KO3SC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Gruppo funzionale
carboxylic acid
sulfonic acid
Stringa SMILE
[K+].OC(=O)c1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H6O5S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
PXRJBUPXKDXDLG-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
4-Sulfobenzoic acid potassium salt was used as intercalating compound to improve clay exfoliation in the synthesis of poly(butylene terephthalate) (PBT) nanocomposites.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pierre Thuéry et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(24), 8756-8772 (2019-05-24)
Nine uranyl ion complexes have been synthesized using two kinds of sulfonate-containing ligands, i.e. 2-, 3- and 4-sulfobenzoic acids (2-, 3- and 4-SBH2), which include additional carboxylic donors, and p-sulfonatocalix[4]arene (H8C4S), with additional phenolic groups, and [Ni(cyclam)]2+, [Cu(R,S-Me6cyclam)]2+ or PPh4+
Berti C, et al.
Eur. Polymer J., 45(1), 70-78 (2009)
Saccharin: para forms of some impurities are not mutagenic in Salmonella typhimurium.
F Poncelet et al.
Food and cosmetics toxicology, 18(4), 453-453 (1980-08-01)