Documenti fondamentali
719382
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-fluorophenylboronic acid hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8BClFNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
150-160 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Nc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C6H7BFNO2.ClH/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9;/h1-3,10-11H,9H2;1H
NXCNVCKJELIVDM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)