Documenti fondamentali
718556
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxane-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
tecniche
bio NMR: suitable
P. eboll.
100-102 °C (lit.)
Punto di fusione
10-12 °C (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[13CH2]1[13CH2]O[13CH2][13CH2]O1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
RYHBNJHYFVUHQT-JCDJMFQYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)