Documenti fondamentali
716251
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-Tetramethyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)boronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H28BNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
95-100 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)CC(=CC(C)(C)N1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C15H28BNO2/c1-12(2)9-11(10-13(3,4)17-12)16-18-14(5,6)15(7,8)19-16/h9,17H,10H2,1-8H3
YYVIRFZZNQUTKP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,2,6,6-Tetramethyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridineboronic acid pinacol ester is a boronic ester that is commonly used as a reagent in Suzuki-Miyaura coupling reactions.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)