274631
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
97%
Sinonimo/i:
PMP, Pempidine
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.460 (lit.)
P. ebollizione
187-188 °C (lit.)
Densità
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1C(C)(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C10H21N/c1-9(2)7-6-8-10(3,4)11(9)5/h6-8H2,1-5H3
XULIXFLCVXWHRF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?