715107
Methyl 2-aminopyridine-3-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
Methyl 2-aminonicotinate
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
82-86 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccnc1N
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)5-3-2-4-9-6(5)8/h2-4H,1H3,(H2,8,9)
NZZDEODTCXHCRS-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)