Documenti fondamentali
672513
Sigma-Aldrich
5-Aminonicotinic acid
97%
Sinonimo/i:
5-Aminopyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.12
Beilstein:
115848
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Nc1cncc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3H,7H2,(H,9,10)
BYIORJAACCWFPU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Masumi Katane et al.
Biochimica et biophysica acta, 1866(7), 806-812 (2018-01-03)
d-Aspartate oxidase (DDO) is a degradative enzyme that is stereospecific for the acidic amino acid d-aspartate, an endogenous agonist of the N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptor. Dysregulation of NMDA receptor-mediated neurotransmission has been implicated in the onset of various neuropsychiatric disorders including