Documenti fondamentali
714372
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4ClF3N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.468
Densità
1.491 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
ester
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1cnc(Cl)nc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3N2O2/c1-15-5(14)3-2-12-6(8)13-4(3)7(9,10)11/h2H,1H3
VLUBJYUOPNGBOQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)