Documenti fondamentali
741345
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4ClF2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.492
Densità
1.368 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClF2N/c7-5-2-1-4(3-10-5)6(8)9/h1-3,6H
OSQYJPKSEWBNOE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
225.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
107.22 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)