Documenti fondamentali
720313
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H2ClF3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
48-52 °C
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9/h1-2H
TYCYTQLXAIDJNF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
160.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71.1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)