Key Documents
714216
Sigma-Aldrich
2-Deoxystreptamine dihydrobromide
≥97% (TLC)
Sinonimo/i:
2-DOS · 2HBr, 4t,6t-Diamino-cyclohexan-1r,2t,3c-triol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N2O3 · 2HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.01
Beilstein:
3692825
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97% (TLC)
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br.Br.N[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H14N2O3.2BrH/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;;/h2-6,9-11H,1,7-8H2;2*1H/t2-,3+,4+,5-,6-;;
FQPOWLZRZNUTOR-SKIYRPIFSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sicong Li et al.
ACS chemical biology, 13(8), 2203-2210 (2018-06-08)
Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic with a structurally distinctive orthoester linkage. Despite its long history of use in industry and in the laboratory, its biosynthesis remains poorly understood. We show here, by in-frame gene deletion in vivo and detailed