71220
Sodium 2-ethylhexyl sulfate
~50% in H2O
Sinonimo/i:
2-Ethylhexyl sulfate sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
anionic
Stato
liquid
PM
232.27 g/mol
Concentrazione
4.95% (Na, ICP)
~50% in H2O
tecniche
protein quantification: suitable
Densità
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].CCCCC(CC)COS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O4S.Na/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-13(9,10)11;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
DGSDBJMBHCQYGN-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- In suspension polymerization.
- In the analysis of phenolic compounds through microchip-CE with pulsed amperometric detection.
- As charge balancing anions in the synthesis of organo-layered double hydroxides (organo-LDHs).
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?