Documenti fondamentali
710490
Sigma-Aldrich
Bis(isopropylcyclopentadienyl)manganese
97%
Sinonimo/i:
1,1′-Bis(1-methylethyl) manganocene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H22Mn
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: manganese
reagent type: catalyst
Densità
1.090 g/cm3 at 25 °C
Stringa SMILE
[Mn].CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.Mn/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;/h2*3-7H,1-2H3;
CRDYYRDPRXAYHD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)