Documenti fondamentali
685046
Sigma-Aldrich
(1,5-Cyclooctadiene)(hexafluoroacetylacetonato)iridium(I)
About This Item
Formula condensata:
Ir(C8H12)(C5HF6O2)
Numero CAS:
Peso molecolare:
507.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
crystals
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: iridium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
101-110 °C
Stringa SMILE
C1CC=CCCC=C1.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ir])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H12.C5H2F6O2.Ir/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1-2,7-8H,3-6H2;1,12H;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;2-1-;
OKTLBVPUXQRXFV-OJKFPHAYSA-M
Applicazioni
  • Catalyst for deuteration of aromatics, nitrogen heterocycles, anilines and other compounds
Useful catalyst for deuterium labeling.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Garman, R.N. et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 48, 75-75 (2005)