Documenti fondamentali
709115
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6FNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.518
Densità
1.164 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1c(F)cccc1N=C=O
InChI
1S/C8H6FNO/c1-6-7(9)3-2-4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
OXJRWBPYWYAGNW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
160.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
71.1 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)