Key Documents
159352
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5144 (lit.)
Densità
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4FNO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
VZNCSZQPNIEEMN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Fluorophenyl isocyanate is the main component of essential oil from Rhododendron thymifolium Maxim. Molecular geometry of 2-fluorophenyl isocyanate has been investigated by microwave spectroscopy and nuclear magnetic resonance spectroscopy.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Microwave spectroscopy and nuclear magnetic resonance study of the molecular geometry of 2-fluorophenylisocyanate.
Masson MA, et al.
Journal of Molecular Structure, 68, 307-314 (1980)
Studies on the Essential Constituent of Rhododendron thymifolium Maxim.
Ji Z, et al.
Acta Horticulturae Sinica, 29(4), 386-388 (2002)